Learn More
Kakodylsäure, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3776522 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5g
10g
50g
250g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 75-60-5 | C2H7AsO2 | 138.00 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-60-5
Summenformel C2H7AsO2
Molekulargewicht (g/mol) 138.00
MDL-Nummer MFCD00002095
InChI-Schlüssel OGGXGZAMXPVRFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cacodylic acid, hydroxydimethylarsine oxide, chexmate, silvisar, phytar, arsan, dimethylarsenic acid, erase, arsinic acid, dimethyl, silvisar 510
PubChem CID 2513
ChEBI CHEBI:48765
IUPAC-Name Dimethylarsensäure
SMILES C[As](C)(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cacodylic acid
Schmelzpunkt 195°bis 198 °C
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel (CH3)2As(O)OH
Merck Index 15, 1609
Formelmasse 138.01
Reinheit (%) ≥97.5%
Menge 5g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Kristallpulver