Learn More
Cadmiumacetat-Dihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358698
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Packungsgröße:
2 Kilogramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Bei der Galvanisierung von Cadium
Cadmium acetate dihydrate is in the porcelain production for the production of iridescent used effects. Moreover, it is in the analytical chemistry, a reagent for the detection of sulfur, selenium and tellurium. It is also used as chemical and pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5743-04-4
Summenformel C4H10CdO6
Molekulargewicht (g/mol) 266.53
MDL-Nummer MFCD00012449
InChI-Schlüssel AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmium acetate dihydrate
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
UN-Nummer UN2570
Merck Index 14,1614
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in water, soluble in alcohol
Formelmasse 266.54 (230.50 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.01 g/mL