Learn More
Cadmiumacetat-Dihydrat, purum p.a., ≥98.0 % (KT), Honeywell™
Artikelnummer. 15641880 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Purum p.a., ≥ 98.0 %
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5743-04-4
Summenformel C4H10CdO6
Molekulargewicht (g/mol) 266.53
MDL-Nummer MFCD00150020
InChI-Schlüssel AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmiumacetat-Dihydrat
Schmelzpunkt 256 °C
Physikalische Form Fest
Menge 10 g
Strukturformel Cd(CH3COO)2 · H2O
UN-Nummer UN3077
Beilstein 3730567
Formelmasse 266.53 mol
Reinheit (%) ≥98.0 % (KT)
Güte purum p. a
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 2.01 g/cu.cm