Learn More
Cadmiumbromid, wasserfrei, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11363118
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 7789-42-6 | CdBr2
Cadmium bromide is used in process engraving, lithography and photography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-42-6
Summenformel CdBr2
MDL-Nummer MFCD00015996
Synonym cadmium 2+ dibromide, cadmium 2+ ion dibromide, cadmium bromide, anhydrous 25g, cadmium bromide, anhydrous,
Spezifikation
Siedepunkt 863°C
Chemischer Name oder Material Cadmium bromide
Schmelzpunkt 567°C
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 98.00%
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in water,alcohol. Slightly soluble in acetone and ether.
Formelmasse 272.22
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen White to pale yellow powder
Dichte 5.192