Learn More
Cadmiumbromidhydrat, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11465210
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 681435-25-6
MDL-Nummer MFCD00150204
Synonym cadmium 2+ dibromide, cadmium 2+ ion dibromide, cadmium bromide, anhydrous 25g, cadmium bromide, anhydrous,
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmium bromide hydrate
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Kristallin
Menge 500 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Summenformel CdBr2·xH2O
UN-Nummer UN2570
Formelmasse 272.22 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.999%
Geruch Odorless
Empfindlichkeit Hygroscopic