Learn More
Cadmiumbromid-Tetrahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15229896
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
CAS: 13464-92-1 | Br2Cd·4H2O | 344.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13464-92-1
Summenformel Br2Cd·4H2O
Molekulargewicht (g/mol) 344.28
InChI-Schlüssel PANYFCXNZSEXSU-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium dibromide, tetrahydrate, acmc-20alji, ksc497c4n, cadmium ii ; bromide tetrahydrate, cadmium 2+ dibromide tetrahydrate, cadmium 2+ ion tetrahydrate dibromide, cadmium bromide, tetrahydrate, reagent
PubChem CID 3084147
IUPAC-Name Cadmium(2+);dinitrat;tetrahydrat
SMILES O.O.O.O.[Br-].[Br-].[Cd+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmium bromide tetrahydrate
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 97.5% min
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 344.28
Reinheit (%) 98%
Güte Rein
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cadmium bromide, tetrahydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.