Learn More
Kadmiumchlorid-Hemipentahydrat, ACS, 79.5 bis 81.0 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11301769
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Cadmium chloride is also used for photocopying, dyeing and electroplating. Useful in pyrotechnic devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-78-5
Molekulargewicht (g/mol) 563.984
MDL-Nummer MFCD00799071
InChI-Schlüssel GUGHGUXZJWAIAS-QQYBVWGSSA-N
Synonym daunorubicin hydrochloride, daunorubicin hcl, daunomycin hydrochloride, daunoblastina, rubidomycin hydrochloride, daunorubicinol hydrochloride, daunoblastin, rubomycin, ondena, daunomycin chlorohydrate
PubChem CID 62770
IUPAC-Name (7S,9S)-9-acetyl-7-[(2R,4S,5S,6S)-4-amino-5-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-6,9,11-trihydroxy-4-methoxy-8,10-dihydro-7H-tetracen-5,12-dion;hydrochlorid
SMILES CC1C(C(CC(O1)OC2CC(CC3=C(C4=C(C(=C23)O)C(=O)C5=C(C4=O)C=CC=C5OC)O)(C(=O)C)O)N)O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmium chloride hemipentahydrate
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 79.5-81.0%
Summenformel C27H30ClNO10
Löslichkeitsinformationen Highly soluble in water and slightly soluble in alcohol.
Formelmasse 228.36 (183.32 Anhydrous)
Güte ACS
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.6513
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen White crystalline