Learn More
Cadmiumchlorid, ultratrocken, 99.996 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11300088
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 10108-64-2 | CdCl2 | 183.31 g/mol
Cadmium chloride is used for the preparation of cadmium sulfide, used as Cadmium Yellow, a brilliant-yellow stable inorganic pigment. It can be used for the preparation of organocadmium compounds of the type R2Cd, where R is an aryl or a primary alkyl. It is also used for photocopying, dyeing and electroplating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10108-64-2
Summenformel CdCl2
Molekulargewicht (g/mol) 183.31
MDL-Nummer MFCD00010916
InChI-Schlüssel YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride
PubChem CID 24947
ChEBI CHEBI:35456
IUPAC-Name Dichlorcadmium
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cd++]
Spezifikation
Siedepunkt 960°C
Chemischer Name oder Material Cadmium chloride
Schmelzpunkt 568°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99.996% (Metal basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Slightly soluble in alcohol.
Formelmasse 183.32
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen White Various forms (powder/flake/crystalline/beads
Dichte 4.047