Learn More
Cadmiumfluorid, Puratronic™, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359347
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Cadmium fluoride is used in phosphors, glass and nuclear reactor controls. It is also used in high-temperature lubricants and to start crystals for lasers. It is used in oxygen-sensitive applications such as the production of metallic alloys and it is also used in limited medical treatment protocols. In addition, it can be used in synthetic organic chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-79-6
Summenformel CdF2
Molekulargewicht (g/mol) 150.41
MDL-Nummer MFCD00010919
InChI-Schlüssel LVEULQCPJDDSLD-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Cadmium(2+)-Difluorid
SMILES [F-].[F-].[Cd++]
Spezifikation
Siedepunkt 1758°C
Chemischer Name oder Material Cadmium fluoride
Schmelzpunkt 1100°C
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN2570
Merck Index 14,1619
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (43.5g/L).
Formelmasse 150.4
Reinheit (%) 99.99%
Güte Puratronic™
Geruch Geruchsneutral
Dichte 6.64 g/mL