Learn More
Cadmiumhydroxid, 75 % (als Cd), Thermo Scientific™™
Artikelnummer. 15249896
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Chemische Identifikatoren
CAS 21041-95-2
Summenformel CdH2O2
Molekulargewicht (g/mol) 146.43
MDL-Nummer MFCD00015995
InChI-Schlüssel PLLZRTNVEXYBNA-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Cadmium(2+)-Dihydroxid
SMILES [OH-].[OH-].[Cd++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmium hydroxide
Schmelzpunkt 232.0°C
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 75%(as Cd)
Merck Index 15,1625
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly sol in naoh sol, sol in dil acids, in nh4, or nh4cl sol
Formelmasse 146.41
Reinheit (%) 75% (as Cd)
Güte Rein
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cadmium hydroxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H361fd-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.