Learn More
Cadmimiumjodid, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7790-80-9 | CdI2 | 366.223 g/mol
143.00 € - 477.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 7790-80-9 |
---|---|
Summenformel | CdI2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 366.223 |
MDL-Nummer | MFCD00010920 |
InChI-Schlüssel | OKIIEJOIXGHUKX-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | cadmium iodide, cadmium diiodide, unii-2f2upu4kcw, cadmium 2+ diiodide, 2f2upu4kcw, acmc-20aljc, cadmium 2+ ion diiodide, cadmium iodide trace metals basis 25g |
PubChem CID | 24635 |
IUPAC-Name | Cadmium(2+);diiodid |
SMILES | [Cd+2].[I-].[I-] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11335747
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043442.14 |
25 g |
143.00 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11345747
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043442.22 |
100 g |
477.00 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Cadmium iodide is used in lithography, photography, electroplating and the manufacturing of phosphors, in engraving process, and was used as an antiseptic and astringent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
7790-80-9 | |
366.223 | |
OKIIEJOIXGHUKX-UHFFFAOYSA-L | |
24635 | |
[Cd+2].[I-].[I-] |
CdI2 | |
MFCD00010920 | |
cadmium iodide, cadmium diiodide, unii-2f2upu4kcw, cadmium 2+ diiodide, 2f2upu4kcw, acmc-20aljc, cadmium 2+ ion diiodide, cadmium iodide trace metals basis 25g | |
Cadmium(2+);diiodid |
Spezifikation
787°C | |
387°C to 389°C | |
Braun | |
(Metallbasis) | |
MFCD00010920 | |
14,1621 | |
It is soluble in ethanol,acetone,ether and ammonia. | |
[Cd+2].[I-].[I-] | |
366.223 | |
366.21 | |
Puratronic™ | |
Hygroskopisch; lichtempfindlich |
Cadmium iodide | |
7790-80-9 | |
Pulver | |
CdI2 | |
UN2570 | |
cadmium iodide, cadmium diiodide, unii-2f2upu4kcw, cadmium 2+ diiodide, 2f2upu4kcw, acmc-20aljc, cadmium 2+ ion diiodide, cadmium iodide trace metals basis 25g | |
OKIIEJOIXGHUKX-UHFFFAOYSA-L | |
Cadmium(2+);diiodid | |
24635 | |
99.999% | |
Geruchsneutral | |
5.67 g/mL |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H301-H331-H351-H373
Giftig bei Verschlucken.
Bei Einatmung toxisch
Verdacht auf krebserregende Wirkung.
Kann bei längerer oder wiederholter Exposition zu Organschäden führen.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P310-P304+P340-P308+P313-P311-P330-P501c
H301+H331-H351-H373
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:6.1; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:CADMIUM VERBINDUNGEN
missing translation for 'einecsNumber' : 232-223-6
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse EV1290000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen