Learn More
Cadmimiumjodid, ultratrocken, 99.9985 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11333857
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 7790-80-9 | CdI2 | 366.223 g/mol
Cadmium iodide is used in lithography, photography, electroplating and the manufacturing of phosphors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-80-9
Summenformel CdI2
Molekulargewicht (g/mol) 366.223
MDL-Nummer MFCD00010920
InChI-Schlüssel OKIIEJOIXGHUKX-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium iodide, cadmium diiodide, unii-2f2upu4kcw, cadmium 2+ diiodide, 2f2upu4kcw, acmc-20aljc, cadmium 2+ ion diiodide, cadmium iodide trace metals basis 25g
PubChem CID 24635
IUPAC-Name Cadmium(2+);diiodid
SMILES [Cd+2].[I-].[I-]
Spezifikation
Siedepunkt 787°C
Chemischer Name oder Material Cadmium iodide
Schmelzpunkt 387°C to 389°C
Namenshinweis Ultra dry
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Perlen
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN2570
Merck Index 14,1621
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water,ethanol,acetone,ether and ammonia.
Formelmasse 366.21
Reinheit (%) 99.9985%
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Ampulle
Empfindlichkeit Hygroskopisch; lichtempfindlich
Dichte 5.67 g/mL