Learn More
Cadmiumphosphat (Ortho), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7050985
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13847-17-1
Summenformel Cd3O8P2
Molekulargewicht (g/mol) 527.182
MDL-Nummer MFCD00049414
InChI-Schlüssel NRGIRRZWCDKDMV-UHFFFAOYSA-H
Synonym cadmium phosphate, cadmium orthophosphate, tricadmium diphosphate, cadmium ii phosphate, tricadmium bis phosphate, cadmium phosphte cd3 po4 2, cadmium phosphate ortho, phosphoric acid, cadmium salt 2:3, acmc-20alja, cadmium 2+ diphosphate
PubChem CID 26060
IUPAC-Name Cadmium(2+);diphosphat
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Cd+2].[Cd+2].[Cd+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmium phosphate (ortho)
Schmelzpunkt ∼1500°C
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
UN-Nummer UN2570
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water
Formelmasse 527.14
Reinheit (%) 99%