Learn More
Cadmiumselenid, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11331708
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofffläschchen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Wird als N-förmiger Halbleiter verwendet und seine Nanopartikel werden in Laserdioden, opto-elektronischen Geräten, Nanosensoren, für biomedizinische Bildgebung und in hocheffizienten Solarzellen eingesetzt. Da es für Infrarotlicht transparent ist, findet es Anwendung in Photoresistoren und Fenstern für Geräte, die IR-Licht verwenden.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1306-24-7
Summenformel CdSe
Molekulargewicht (g/mol) 191.39
MDL-Nummer MFCD00010917
InChI-Schlüssel AQCDIIAORKRFCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym cadmium selenide, cadmium ii selenide, cadmium 2+ selenide, cadmium selenide nanotubes, cadmium selenide trace metals basis 1g, cadmium selenide candot quantum dot core , 50umol/l in hexane, lumidot tm cdse, 480, core-type quantum dots, 5 mg/ml in toluene, lumidot tm cdse, 520, core-type quantum dots, 5 mg/ml in toluene
PubChem CID 14784
ChEBI CHEBI:50834
IUPAC-Name Selenoxocadmium
SMILES [Se]=[Cd]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmium selenide
Schmelzpunkt >1350°C
Physikalische Form Pulver
Menge 2 g
UN-Nummer UN3077
Formelmasse 191.36
Reinheit (%) 99.995%
Verpackung Kunststofffläschchen
Relative Dichte 5.81