Learn More
Cadmiumsulfat, 8/3-Hydrat, ACS-Reagenz, Kristalle, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10616431
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 7790-84-3 | Cd3O12S3·8H2O | 769.51 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-84-3
Summenformel Cd3O12S3·8H2O
Molekulargewicht (g/mol) 769.51
MDL-Nummer MFCD02253000
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmium sulfate, 8/3-hydrate
Schmelzpunkt 41.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalle
Menge 500 g
Strukturformel 3CdSO4·8H2O
Merck Index 15,1632
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1130g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol, acids, acetone and ammonia
Formelmasse 769.51
Reinheit (%) 98.0 to 102.0%
Güte ACS-Reagenz