Learn More
Cadmiumsulfat, wasserfrei, ACS, > 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11311938
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 10124-36-4 | CdO4S | 208.47 g/mol
Cadmium sulfate is used in pigments and electroplating. It acts as an accelerator in cement formation. It is also employed as lubricants. Further, it is useful for the electroplating of cadmium in electronic circuits. It serves as a precursor to prepare cadmium-based pigment like cadmium sulfide. In the Western standard cell, it is used for electrolyte.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10124-36-4
Summenformel CdO4S
Molekulargewicht (g/mol) 208.47
MDL-Nummer MFCD00010923
InChI-Schlüssel QCUOBSQYDGUHHT-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium sulfate, cadmium sulphate, cadmium monosulfate, sulfuric acid, cadmium salt 1:1, cadmium sulfuricum, cadmium sulfate 1:1, cadmium sulfate, tetrahydrate, cadmium 2+ sulfate, caswell no. 136c, unii-947unf3z6o
PubChem CID 24962
ChEBI CHEBI:50292
IUPAC-Name Cadmium(2+);Sulfat
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cd+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmium sulfate
Schmelzpunkt 1000°C
Namenshinweis For analysis ACS
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich >99%
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Slightly soluble in methanol and ethyl acetate. Insoluble in ethanol.
Formelmasse 208.46
Güte ACS
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen White powder
Dichte 4.691 g/cm3