Learn More
Cadmiumsulfathydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489452
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 15244-35-6 | CdO4S | 208.47 g/mol
Cadmium sulfate hydrate is used for formulating screens or for optimization. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cadmiumsulfat-Hydrat wird zur Formulierung von Bildschirmen oder zur Optimierung verwendet. Es wird auch als pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (1130 g/l).
Hinweise
Kühl und trocken in gut verschlossenen Behältern lagern. Behälter dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15244-35-6
Summenformel CdO4S
Molekulargewicht (g/mol) 208.47
MDL-Nummer MFCD00151655
InChI-Schlüssel QCUOBSQYDGUHHT-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name cadmium(2+) sulfate
SMILES [Cd++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmium sulfate hydrate
Schmelzpunkt 41.5°C (trans pt)
Menge 500 g
UN-Nummer UN2570
Merck Index 14,1627
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (1130g/L ).
Formelmasse 208.46 (Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.565
Dichte 3.08