Learn More
Cadmiumsulfathydrat, weiß, kristallin, 99.996 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4781830
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 15244-35-6 | CdO4S | 208.47 g/mol
It is used as an electrolyte in a Weston standard cell, a pigment in fluorescent screens. It is used in the manufacture of cadmium salts of fatty acids, pigments, in electroplating of cadmium in electronic circuits. It act as an intermediate, as an accelerator, in the electrode position of nickel and copper, for stabilizing plastics, in cement formation. It has the ability to absorb hydrochloric acid from waste gases from chemical plants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15244-35-6
Summenformel CdO4S
Molekulargewicht (g/mol) 208.47
MDL-Nummer MFCD00151655
InChI-Schlüssel QCUOBSQYDGUHHT-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name cadmium(2+) sulfate
SMILES [Cd++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmium sulfate hydrate
Schmelzpunkt >40°C to H2O
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalle
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99.996% (Metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in alcohol and ethyl acetate.
Formelmasse 208.46 (Anhydrous)
Brechungsindex 1.565
Dichte 3.08 g/cm3