Learn More
Cadmiumsulfid, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Vakuumabscheidung
392.96 € - 1199.97 €
Chemische Identifikatoren
CAS 1306-23-6
Summenformel CdS
Molekulargewicht (g/mol) 144.47
MDL-Nummer MFCD00010922
InChI-Schlüssel FRLJSGOEGLARCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym cadmium sulfide, cadmium sulphide, capsebon, orange cadmium, cadmopur yellow, jaune brilliant, aurora yellow, cadmium orange, cadmium yellow, ferro yellow
PubChem CID 14783
ChEBI CHEBI:50833
IUPAC-Name Cadmiumsulfanyliden
SMILES [S--].[Cd++]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11344258
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
041511.14
25 g
392.96 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11334258
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
041511.22
100 g
1199.97 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Vacuum deposition
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1306-23-6
144.47
FRLJSGOEGLARCA-UHFFFAOYSA-N
14783
Cadmiumsulfanyliden
CdS
MFCD00010922
cadmium sulfide, cadmium sulphide, capsebon, orange cadmium, cadmopur yellow, jaune brilliant, aurora yellow, cadmium orange, cadmium yellow, ferro yellow
CHEBI:50833
[S--].[Cd++]
Spezifikation
Cadmium sulfide
1306-23-6
Gesinterter Klumpen
CdS
UN3077
cadmium sulfide, cadmium sulphide, capsebon, orange cadmium, cadmopur yellow, jaune brilliant, aurora yellow, cadmium orange, cadmium yellow, ferro yellow
[S--].[Cd++]
144.47
CHEBI:50833
99.99%
4.82 g/mL
980°C (sublimation)
Orange
(Metallbasis)
MFCD00010922
14,1628
FRLJSGOEGLARCA-UHFFFAOYSA-N
Cadmiumsulfanyliden
14783
144.46
Geruchsneutral
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H350-H372-H341-H361-H302
May cause cancer.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Suspected of causing genetic defects.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
Harmful if swallowed.
P201-P202-P260-P264b-P270-P281-P301+P312-P308+P313-P330-P501c
H302-H341-H350-H361fd-H372
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:6,1; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 215-147-8
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse EV3150000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen