Learn More
Cadmiumsulfid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Wird als Pigment in der chemischen Industrie verwendet; für Photoresistoren; optisch-elektronische Paare, Photodioden, Solarbatterien und Leuchtstoffen. Einzelkristalle dieser Verbindung werden für die Herstellung optischer Geräte verwendet, die im Infrarotbereich des Spektrums betrieben werden.
170.85 € - 754.76 €
Chemische Identifikatoren
CAS 1306-23-6
Summenformel CdS
Molekulargewicht (g/mol) 144.47
MDL-Nummer MFCD00010922
InChI-Schlüssel FRLJSGOEGLARCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym cadmium sulfide, cadmium sulphide, capsebon, orange cadmium, cadmopur yellow, jaune brilliant, aurora yellow, cadmium orange, cadmium yellow, ferro yellow
PubChem CID 14783
ChEBI CHEBI:50833
IUPAC-Name Cadmiumsulfanyliden
SMILES [S--].[Cd++]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15452267
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
045455.18
50 g
170.85 €
50 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15462267
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
045455.30
250 g
754.76 €
250 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Cadmium sulfide is used as pigment in the chemical industry; photoresistors; optical-electronic pairs, photodiodes, solar batteries and phosphors. Single crystals of this compound are used for the preparation of optical devices operating in the infrared regaion of spectrum. It is a direct band gap semiconductor with a band gap band from 2.42 to 2.57 eV.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1306-23-6
144.47
FRLJSGOEGLARCA-UHFFFAOYSA-N
14783
Cadmiumsulfanyliden
CdS
MFCD00010922
cadmium sulfide, cadmium sulphide, capsebon, orange cadmium, cadmopur yellow, jaune brilliant, aurora yellow, cadmium orange, cadmium yellow, ferro yellow
CHEBI:50833
[S--].[Cd++]
Spezifikation
Cadmium sulfide
1306-23-6
CdS
UN3077
Insoluble in water.
[S--].[Cd++]
144.47
CHEBI:50833
99.999%
4.82
980°C (sublimation)
Stücke 3 bis 12 mm
MFCD00010922
cadmium sulfide, cadmium sulphide, capsebon, orange cadmium, cadmopur yellow, jaune brilliant, aurora yellow, cadmium orange, cadmium yellow, ferro yellow
FRLJSGOEGLARCA-UHFFFAOYSA-N
Cadmiumsulfanyliden
14783
144.46
Kunststoffflasche
4.82
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P201-P202-P260-P264b-P270-P281-P301+P312-P308+P313-P330-P501c
H302-H341-H350-H361fd-H372
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:6,1; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 215-147-8
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse EV3150000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen