Learn More
Cadmiumtellurid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Halbleiter, Leuchtstoffe
28.40 € - 197.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 1306-25-8 |
---|---|
Summenformel | CdTe |
Molekulargewicht (g/mol) | 240.01 |
MDL-Nummer | MFCD00015998 |
InChI-Schlüssel | RPPBZEBXAAZZJH-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | cadmium telluride, irtran 6, cadmium monotelluride, unii-stg188wo13, cadmiumtellurid, irtran-6, cadmium telluride metals basis, cadmium telluride trace metals basis |
PubChem CID | 91501 |
IUPAC-Name | Telluroxocadmium |
SMILES | [Cd]=[Te] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11307927
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014367.03 |
1 g | N/A | ||||||
11397917
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014367.06 |
5 g |
63.15 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11387917
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014367.14 |
25 g |
197.00 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Semiconductors, phosphorsCadmium telluride finds applications as the semiconductor material in photovoltaics and infrared optical window. It is used in the production of thin film solar cells. It is doped with chlorine and used as a radiation detector for x-rays, alfa and beta particles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
1306-25-8 | |
240.01 | |
RPPBZEBXAAZZJH-UHFFFAOYSA-N | |
91501 | |
[Cd]=[Te] |
CdTe | |
MFCD00015998 | |
cadmium telluride, irtran 6, cadmium monotelluride, unii-stg188wo13, cadmiumtellurid, irtran-6, cadmium telluride metals basis, cadmium telluride trace metals basis | |
Telluroxocadmium |
Spezifikation
Cadmium telluride | |
1306-25-8 | |
Polykristallines Pulver | |
CdTe | |
UN3077 | |
cadmium telluride, irtran 6, cadmium monotelluride, unii-stg188wo13, cadmiumtellurid, irtran-6, cadmium telluride metals basis, cadmium telluride trace metals basis | |
RPPBZEBXAAZZJH-UHFFFAOYSA-N | |
Telluroxocadmium | |
91501 | |
99.999% | |
6.20 g/mL |
1041°C | |
Schwarz | |
(Metallbasis) | |
MFCD00015998 | |
14,1629 | |
Insoluble in water and acids except HNO3 in which it is soluble with decomposition. | |
[Cd]=[Te] | |
240.01 | |
240 | |
Odorless |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H302-H312-H332
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P304+P340-P308+P313-P501c
Gehäuse H332-H350-H372
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:9; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:UMWELTGEFÄHRDENDE STOFFE, FEST, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 215-149-9
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse EV3330000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen