missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Calcein-Dinatriumsalz, Honeywell™ Fluka™

Artikelnummer. 15661920 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Poly-Flasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für die Komplexometrie

  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 108750-13-6
Summenformel C30H25N2NaO13
Molekulargewicht (g/mol) 644.521
MDL-Nummer MFCD00082336
InChI-Schlüssel WFTKXUHBPZFOMD-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 131674686
IUPAC-Name Natrium;2',7'-bis[[bis(carboxymethyl)amino]methyl]-6'-hydroxy-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthen]-3'-olat
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=CC(=C(C=C4OC5=CC(=C(C=C35)CN(CC(=O)O)CC(=O)O)[O-])O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O.[Na+]

Specifications

Chemischer Name oder Material Calceindinatriumsalz
Namenshinweis Für die Komplexometrie
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 666.5 mol
Verpackung Poly-Flasche
Farbe Rot
Menge 100 g
Physikalische Form Pulver
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.