Learn More
Calcein-Dinatriumsalz, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15681920 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 g
5 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Poly-Flasche
Für die Komplexometrie
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 108750-13-6
Summenformel C30H25N2NaO13
Molekulargewicht (g/mol) 644.521
MDL-Nummer MFCD00082336
InChI-Schlüssel WFTKXUHBPZFOMD-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 131674686
IUPAC-Name Natrium;2',7'-bis[[bis(carboxymethyl)amino]methyl]-6'-hydroxy-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthen]-3'-olat
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=CC(=C(C=C4OC5=CC(=C(C=C35)CN(CC(=O)O)CC(=O)O)[O-])O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O.[Na+]
Specifications
Chemischer Name oder Material Calceindinatriumsalz
Namenshinweis Für die Komplexometrie
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 666.5 mol
Verpackung Glasflasche
Farbe Rot
Menge 5 g
Physikalische Form Pulver