Learn More
Calciumacetathydrat, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11331440
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
CAS: 114460-21-8 | C4H6CaO4 | 158.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 114460-21-8
Summenformel C4H6CaO4
Molekulargewicht (g/mol) 158.17
MDL-Nummer MFCD00012448
InChI-Schlüssel VSGNNIFQASZAOI-UHFFFAOYSA-L
Synonym Acetic acid, calcium salt hydrate
IUPAC-Name Calciumdiacetat
SMILES [Ca++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium acetate hydrate
Farbe Weiß
pH 7.0 to 9.0 (10% soln., 20°C)
Physikalische Form Pulver oder Agglomerate
Menge 5 kg
Prozentgehaltsbereich 98.5 to 101.5% (on anhydrous substance) (Complexometry)
Strukturformel (CH3CO2)2Ca
Beilstein 02,IV,113
Fieser 13,60; 15,46
Merck Index 14,1646
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 250g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Formelmasse 158.17
Reinheit (%) 99%
Güte Extrarein
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststofftrommel
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Calcium acetate hydrate