Learn More
Calciumcarbonat, 97 %, rein, Brocken, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10361151 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
2 kg
3 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2 Kilogramm
3 Kilogramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 471-34-1
Summenformel CCaO3
Molekulargewicht (g/mol) 100.09
MDL-Nummer MFCD00010906
InChI-Schlüssel VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
IUPAC-Name Calcium;carbonat
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium carbonate
Schmelzpunkt 825.0°C
Namenshinweis 97%
Farbe Beige-Grau bis Beige-Weiß
Physikalische Form Stückchen
Menge 3 kg
Prozentgehaltsbereich 96% min. (Complexometry)
Strukturformel CaCO3
Fieser 01,103; 02,57; 04,67; 05,89
Merck Index 15, 1659
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diluted acids
Formelmasse 100.09
Reinheit (%) 97%
Güte Rein
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Calcium carbonate