Learn More
Calciumcarbonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15214258
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
CAS: 471-34-1 | CCaO3 | 100.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 471-34-1
Summenformel CCaO3
Molekulargewicht (g/mol) 100.09
MDL-Nummer MFCD00010906
InChI-Schlüssel VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium carbonate
Schmelzpunkt 825.0°C
Menge 25 kg
Prozentgehaltsbereich 98.5 to 101.5% (Complexometry)
Strukturformel CaCO3
Merck Index 15,1659
Löslichkeitsinformationen (in dilute HCl) Clear colorless to light yellow
IUPAC-Name Calciumcarbonat
Formelmasse 100.09
Reinheit (%) 99%
Güte Extrarein
Verlust bei Trocknung 2% max. (200°C)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Calcium carbonate