Learn More
Calciumkarbonat, leichtes Pulver, U.S.P. - F.C.C., J.T.Baker™
Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Eimer
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Calciumcarbonat |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 500 g |
IUPAC-Name | Calcium;carbonat |
Formelmasse | 100.09 |
Güte | FCC/USP |
Verpackung | Poly-Flasche |