Learn More
Calciumchlorid-Dihydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13525020
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
CAS: 10035-04-8 | CaCl2·2H2O | 147.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10035-04-8
Summenformel CaCl2·2H2O
Molekulargewicht (g/mol) 147.02
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium Chloride Dihydrate
Schmelzpunkt 175.0°C
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Complexometry)
Strukturformel CaCl2·2H2O
Merck Index 15,1661
Löslichkeitsinformationen Clear colorless
Formelmasse 147.02
Reinheit (%) 99%
Güte Biochemie
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 0.83
Dichte 0.8300g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium chloride dihydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.