Learn More
Calciumchlorid, Dihydrat, Granulat, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15527904
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Chemische Identifikatoren
CAS 10035-04-8
Summenformel CaCl22H2O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calciumchlorid
Namenshinweis Dihydrat
Physikalische Form Granules
Menge 2.5 kg
Formelmasse 147.01
Güte BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 0.84 kg