Learn More
Calciumstücke,kristallin, dendritisch, 99.98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049472
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-70-2
Summenformel Ca
Molekulargewicht (g/mol) 40.08
MDL-Nummer MFCD00010897 MFCD00085314
InChI-Schlüssel OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-sy7q814vup, hsdb 273, sy7q814vup, compounds, elemental, calcium, elemental, kalzium, atom, ingot, chelate
PubChem CID 5460341
ChEBI CHEBI:29320
IUPAC-Name Calcium
SMILES [Ca]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium crystalline dendritic pieces
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN1401
Menge 5 g
Reinheit (%) 99.98%
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Ampulle
Form Stückchen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium crystalline dendritic pieces
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H261-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
Sicherheitshinweis
  • P223-Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Calcium