Learn More
Calciumfluorid, gefällt, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419472
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
CAS: 7789-75-5 | CaF2 | 78.08 g/mol
Calcium fluoride is used to manufacture optical components such as windows and lenses, used in thermal imaging systems, spectroscopy, and excimer lasers. In combination with KF, it is a useful fluorinating agent for conversion of other alkyl halides to fluorides. It may be used in the fabrication of microfluidic capillary electrophoresis (CE) devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Calciumfluorid wird zur Herstellung optischer Komponenten wie Fenster und Linsen verwendet, die in Wärmebildsystemen, Spektroskopie und Excimerlasern eingesetzt werden. In Kombination mit KF ist es ein nützliches Fluorierungsmittel für die Umwandlung anderer Alkylhalogenide in Fluoride. Es kann bei der Herstellung von mikrofluidischen Kapillarelektrophoresegeräten (CE) verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Ammoniumsalzen. Wasserlöslich (schwer).
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Getrennt von Mineralsäuren. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. Nicht kompatibel mit Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-75-5
Summenformel CaF2
Molekulargewicht (g/mol) 78.08
MDL-Nummer MFCD00010907
InChI-Schlüssel WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium fluoride, kalziumfluorid, kalziumdifluorid, calcium 2+ difluoride, acmc-1bk0c, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade
PubChem CID 84512
ChEBI CHEBI:35437
IUPAC-Name Calcium; Difluorid
SMILES [F-].[F-].[Ca++]
Spezifikation
Siedepunkt ∼2500°C
Chemischer Name oder Material Calcium fluoride
Schmelzpunkt 1403°C
Namenshinweis Precipitated
Menge 1000 g
Merck Index 14,1667
Löslichkeitsinformationen Soluble in ammonium salts. Soluble in water (slightly).
Formelmasse 78.08
Reinheit (%) 97%
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.434
Dichte 3.18