Learn More
Calcium molybdenum oxide, Puratronic™, 99.9965% (metals basis), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11300929
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7789-82-4
Formula molecolare CaMoO4
Molecular Weight (g/mol) 200.02
Numero MDL MFCD00015976
InChI Key BIOOACNPATUQFW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo calcium molybdate, molybdate, calcium, calcium molybdate vi, unii-q03c83v2an, calcium molybdenum oxide, molybdic acid h2moo4 , calcium salt 1:1, molybdate moo42-, calcium 1:1 , t-4, molybdate moo42-, calcium 1:1 , beta-4, calcium dioxido dioxo molybdenum, calcium 2+ molybdate
PubChem CID 24620
IUPAC Name calcium;dioxido(dioxo)molybdenum
SMILES [Ca++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium molybdenum oxide
Punto di fusione 965°C
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Indice di Merck 14,1681
Peso formulazione 200.01
Percent Purity 99.9965%
Grado Puratronic™
Odore Odorless
Densità 4.38 g/mL to 4.53 g/mL
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato