Learn More
Calciumnitrathydrat, Puratronic™, 99.9995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 132°C (decomposition) |
Chemischer Name oder Material | Calcium nitrate hydrate |
Schmelzpunkt | 42°C |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 25 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Strukturformel | Ca(NO3)2·xH2O |
UN-Nummer | UN1454 |
Merck Index | 14,1682 |