Learn More
CalciumOxalat-Monohydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10442771
Click to view available options
Menge:
5 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
CAS: 5794-28-5 | C2H2CaO5 | 146.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5794-28-5
Summenformel C2H2CaO5
Molekulargewicht (g/mol) 146.11
MDL-Nummer MFCD00150039
InChI-Schlüssel LQHWSGSWNOHVHO-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium oxalate monohydrate, unii-4pp86kk527, calcium hydrate oxalate, calcium ethanedioate hydrate 1:1:1, acmc-1bmv0, ethanedioic acid, calcium salt 1:1 , monohydrate, calcium oxalate monohydrate 100g, ethanedioic acid,calcium salt, hydrate 1:?:?
PubChem CID 165350
IUPAC-Name Calcium;diacetat;hydrat
SMILES O.[Ca++].[O-]C(=O)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium oxalate monohydrate
Schmelzpunkt 200.0°C
Namenshinweis 98%
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel (COO)2Ca·H2O
UN-Nummer 2811
Merck Index 14, 1685
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: practically insoluble in acetic acid,soluble in dilute hcl or hno3
Formelmasse 146.11
Reinheit (%) 98%
Güte Extrarein
Verlust bei Trocknung 13% max. (200°C)
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium oxalate monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.