Learn More
Calciumsilikat, Meta, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3256947
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10101-39-0
Summenformel CaO3Si
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
MDL-Nummer MFCD00015979
InChI-Schlüssel OYACROKNLOSFPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium metasilicate, wollastonite, aedelforsite, casiflux, cab-o-lite, gillebachite, wollastokup, calcium silicon oxide, florite, fuwalip
PubChem CID 26370
IUPAC-Name Calcium;dioxido(oxo)silan
SMILES [O-][Si](=O)[O-].[Ca+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium silicate
Schmelzpunkt 1540°C
Namenshinweis meta
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 116.16
Geruch Odorless
Aussehen White powder
Dichte 2.9 g/cm3 at 20°C