Learn More
Endecotts™ Kalibrierungskugeln für Siebe
Zur Kalibrierung von Drahtgeflechtsieben. Alle von Endecotts gelieferten Referenzproben sind mit einem Kalibrierzertifikat versehen und sind vollständig auf National Standards (ANSI) rückführbar
Marke: Endecotts™ ZSICSA-.300
227.78 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Siebkalibrierung mit einer Genauigkeit von ±1μ m
- Kalknatronglas-Mikrosphären gelangen durch die gesamte Sieboberfläche und alle Öffnungen.
- Rückführbar auf United Kingdom National Physical Laboratory
- Die Normen beinhalten eine Kalibrierungstafel.
Spezifikation
Kalibrierprobe | |
Sieb | |
300 μm |
Kalknatronglas | |
5/Packung |