Learn More
Thermo Scientific Chemicals Calmagit, Indikatorqualität
CAS: 3147-14-6 | C17H14N2O5S | 358.368 g/mol
Marke:  Thermo Scientific Chemicals B21482.22
402.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge 100 g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11427024
  • 404.00 € / 100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Calmagite is widely used in analytical chemistry as an indicator in the titration of calcium or magnesium with ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA). It is also useful in the determination of magnesium in biological materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Calmamit wird in der analytischen Chemie als Indikator für die Titration von Calcium oder Magnesium mit Ethylendiaminetraessigsäure (EDTA) weit verbreitet eingesetzt. Es ist auch nützlich bei der Bestimmung von Magnesium in biologischen Materialien.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
3147-14-6
358.368
ASFVMSDYPYMUFL-UHFFFAOYSA-N
6364506
CC1=CC(=C(C=C1)O)NN=C2C3=CC=CC=C3C(=CC2=O)S(=O)(=O)O
C17H14N2O5S
MFCD00011656
3-Hydroxy-4-(2-hydroxy-5-methylphenylazo)-1-naphthalenesulfonic acid
4-[(2-Hydroxy-5-Methylphenyl)Hydrazinyliden]-3-Oxonaphthalin-1-Schwefelsäure
Spezifikation
Calmagite
3147-14-6
MFCD00011656
14,1718
Soluble in water.
CC1=CC(=C(C=C1)O)NN=C2C3=CC=CC=C3C(=CC2=O)S(=O)(=O)O
358.368
358.37
100 g
>330°C
C17H14N2O5S
708596
3-Hydroxy-4-(2-hydroxy-5-methylphenylazo)-1-naphthalenesulfonic acid
ASFVMSDYPYMUFL-UHFFFAOYSA-N
4-[(2-Hydroxy-5-Methylphenyl)Hydrazinyliden]-3-Oxonaphthalin-1-Schwefelsäure
6364506
Anzeige
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation