Learn More
Thermo Scientific Chemicals Calpain-XI-Hemmer
Marke:  Thermo Scientific Chemicals J65991.#0
355.99 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge 5 mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15407179
  • 358.00 € / 5 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
A cell-permeable dipeptidyl --ketoamide that acts as a potent, highly selective, reversible, and active site inhibitor of calpain-1 and -2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
145731-49-3
Gehäuse C26H40N4O6
Z-Leu-α-Aminobutyrinsäure-CONH(CH2)3-morpholin; Z-L-Abu-CONH(CH2)3-morpholin
Spezifikation
5 mg
2 °C bis 8 °C
145731-49-3
504,60
Lichtempfindlich
TZVQRMYLYQNBOA-UHFFFAOYNA-N
benzyl N-{3-methyl-1-[(1-{[3-(morpholin-4-yl)propyl]carbamoyl}-1-oxobutan-2-yl)carbamoyl]butyl}carbamate
Weißgrau
Ein zelldurchlässiges Dipeptidyl →-Ketoamid, das als potenter, hochselektiver, reversibler und aktiver Inhibitor für Calpain-1 und -2 wirkt.
Gehäuse C26H40N4O6
Z-Leu-α-Aminobutyrinsäure-CONH(CH2)3-morpholin; Z-L-Abu-CONH(CH2)3-morpholin
Fest
CCC(NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(=O)C(=O)NCCCN1CCOCC1
504.63
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation