Learn More
behr Labor-Technik™ Kanister
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 L
10 L
20 L
25 l
30 l
60 l
Beschreibung
- Kanister aus weißem HDPE
- UN-zertifiziert
- Schraubverschluss
- Geeignet für gefährliche Güter
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) | 7,9 gal. |
Kapazität (metrisch) | 30 l |
Zertifizierung/Konformität | UN-zertifiziert |
Verschlussmaterial | Polyethylen |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Farbe | Weiß |
Beschreibung | PE-Kanister 30 l, weiß |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für den Transport und die Lagerung von Gefahrstoffen |
Enthält | Schraubverschluss |
Material | PE-HD |