Learn More
Miele Professional™ Kappe
Ersatzteil für Laborspüler G 7835 CD, G 7836 CD, PG 8535, PG 8536
Marke: Miele Professional™ 656911
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Kappe für Injektordüse 4mm
Spezifikation
Kappe | |
schwarz | |
4 mm | |
Je 1 |