Learn More
Erlab™ Captair 321 Smart Abzugshaube
Erlab™ Captair 321 Smarte Abzugshauben verfügen über eine einfachen und innovative Kommunikationsmethode, damit Sie wissen, dass die Haube Sie schützt und in einem optimalen Betriebszustand ist.
Spezifikation
Produkttyp | Filterhaube ohne Abluftleitung |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | AFNOR NF X 15-211:2009 : Frankreich – BS 7989: England DIN 12 927: Deutschland – EN 1822: 1998 (Filter HEPA H14 und ULPA U17) – CE-Kennzeichnung |
Tiefe (metrisch) | 620 mm |
Beschreibung | Die längliche Form sorgt für eine ordnungsgemäße Funktion bei ergonomischer Mobilität |
Flussrate | (129 cfm) |
Beschreibung
- Typ C – Kohlenstofffiltration für Gase und Dämpfe
- Typ P – Partikelfiltration für Pulver
- Filter AS – Für organische Dämpfe
- Filter BE – Polyvalent für Säure + organische Dämpfe
- Filter F – Für Formaldehyddämpfe
- Filter K – Für Ammoniakdämpfe
- Filter HP – HEPA H14:99.995 % effiziente Filtration von Partikeln mit einer Größe von über 0.1 μm
- Korrosionsbeständiger, elektrogalvanisierter Stahl, beschichtet mit säurefestem Polymer
- Lufteinströmgeschwindigkeit: 0.4 bis 0.6 m/s – 79 bis 118 fpm
- Filtermodul aus Polypropylen
- Einfache Kommunikation durch LED-Pulsationssystem: Lüftereinstellungen, Nutzungszeitgeber, Lüfterausfall, Lufteinströmgeschwindigkeit, automatische Filtersättigungserkennung
- 1 bis 4 Säulen, die für Flüssigkeiten, Pulver oder für beides konfiguriert werden können
- Mit der App können Sie ferngesteuert den Abzug überwachen und die Einstellungen ändern. Außerdem sendet sie Sicherheitswarnungen an Ihre Geräte (Mobiltelefon, Tablet oder Computer)
- RJ45 Kabelverbindung
- Innenbeleuchtung: LED-Beleuchtung mit > 650 Lux
- Elektronisches Anemometer – zeigt die Lufteinströmgeschwindigkeit der Einheit an
Spezifikation
Filterhaube ohne Abluftleitung | |
620 mm | |
(129 cfm) | |
65 W | |
780 mm |
AFNOR NF X 15-211:2009 : Frankreich – BS 7989: England DIN 12 927: Deutschland – EN 1822: 1998 (Filter HEPA H14 und ULPA U17) – CE-Kennzeichnung | |
Die längliche Form sorgt für eine ordnungsgemäße Funktion bei ergonomischer Mobilität | |
50/60 Hz | |
90/220 V |