Learn More
Erlab™ Captair 481 Smart Abzugshaube
Erlab™ Captair 481 Smarte Abzugshauben verfügen über eine einfachen und innovative Kommunikationsmethode, damit Sie wissen, dass die Haube Sie schützt und in einem optimalen Betriebszustand ist.
Spezifikation
Produkttyp Filterhaube ohne Abluftleitung
Zertifizierung/Konformität AFNOR NF X 15-211:2009: Frankreich – BS 7989: England DIN 12 927:Deutschland – EN 1822:1998 (Filter HEPA H14 und ULPA U17) – CE-Kennzeichnung
Tiefe (metrisch) 620 mm
Beschreibung Die längliche Form sorgt für eine ordnungsgemäße Funktion bei ergonomischer Mobilität
Flussrate (129 cfm)
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
  • Typ C – Kohlenstofffiltration für Gase und Dämpfe
  • Typ P – Partikelfiltration für Pulver
  • Filter AS – Für organische Dämpfe
  • Filter BE – Polyvalent für Säure + organische Dämpfe
  • Filter F – Für Formaldehyddämpfe
  • Filter K – Für Ammoniakdämpfe
  • Filter HP – HEPA H14:99.995 % effiziente Filtration von Partikeln mit einer Größe von über 0.1 μm
  • Korrosionsbeständiger, elektrogalvanisierter Stahl, beschichtet mit säurefestem Polymer
  • Lufteinströmgeschwindigkeit: 0.4 bis 0.6 m/s/79 bis 118 fpm
  • Filtermodul aus Polypropylen
  • Einfache Kommunikation durch LED-Pulsationssystem: Lüftereinstellungen, Nutzungszeitgeber, Lüfterausfall, Lufteinströmgeschwindigkeit, automatische Filtersättigungserkennung
  • 1 Säule, die für Flüssigkeiten, Pulver oder für beides konfiguriert werden kann
  • Damit können Sie ferngesteuert den Status der Abzugshaube überwachen und die Einstellungen ändern. Außerdem werden Sicherheitswarnungen an Ihre Geräte (Mobiltelefon, Tablet oder Computer) gesendet
  • Connectivity RJ45 Kabelverbindung zum Anzeigen und Ändern der Haubeneinstellungen
  • Innenbeleuchtung: LED-Beleuchtung mit > 650 Lux
  • Das Heißdraht-Anemometer gibt einen Alarm aus, wenn die Lufteinströmgeschwindigkeit abnimmt
Spezifikation
Spezifikation
Filterhaube ohne Abluftleitung
620 mm
(129 cfm)
65 W
1260 mm
AFNOR NF X 15-211:2009: Frankreich – BS 7989: England DIN 12 927:Deutschland – EN 1822:1998 (Filter HEPA H14 und ULPA U17) – CE-Kennzeichnung
Die längliche Form sorgt für eine ordnungsgemäße Funktion bei ergonomischer Mobilität
50/60 Hz
90/220 V