Learn More
CAPZA1 Mouse anti-Human, CoraLite 488, Clone: 10H1F9, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Proteintech CL488-66066-100UL
Code produit. 16810716
  • 423.57CHF / 100µL
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The CAPZA1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with fusion protein of human CAPZA1. This antibody recognizes human antigen. The CAPZA1 antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™488.
Spécification
Spécification
CAPZA1
Monoclonal
CoraLite 488
100 μL
829
IgG1
Immunofluorescence
10H1F9
Mouse
Primary
Human
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis