Learn More
CAPZA1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 55145-1-AP-20UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16856615
  • 145.00 € / 20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is specific to CAPZA1.
CAPZA1 is a member of the F-actin capping protein alpha subunit family. This gene encodes the alpha subunit of the barbed-end actin binding protein. The protein regulates growth of the actin filament by capping the barbed end of growing actin filaments.
Spezifikation
Spezifikation
CAPZA1
Polyclonal
Unconjugated
CAPZA1
CAPPA1, CAPZ, CapZ alpha 1, CAPZA1, CAZ1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
12340, 829
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P47753, P52907
CAPZA1
Peptide
20 μL
Primary
Human, Mouse