Learn More
Swann-Morton™ Carbon Steel Foil Packets of 5, Non-sterile Scalpel Blades, No. 15C
Längere Schneidkante als herkömmliche Klinge der Nr.-15.
Marke: Swann-Morton™ 0121
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bietet zusätzliche Reichweite, insbesondere in Kombination mit dem ergonomisch gestalteten B3-Griff.
- Längere Schneidkante als herkömmliche Klinge der Nr.-15.
- Wird von Zahnärzten bei Parodontosebehandlungen verwendet.
- Wird von Podologen zur Enukleation von Hühneraugen um das Gewebe der Zehen verwendet.
- Montage-Nr 3.
- Passend für die Griffe 3, 3L, 3 graduiert, 5B, 7, 9 und B3.
Spezifikation
Karbonstahl | |
Unsteril | |
5/Pk., 100/Box |