Learn More
Thermo Scientific Chemicals Caspase-3-Inhibitor III
81.30 € - 327.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 285570-60-7 |
---|---|
Summenformel | C21H31ClN4O11 |
Synonym | AC-DEVD-CMK; N-Acetyl-Asp-Glu-Val-Asp Chlormethylketon |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15456389
|
Thermo Scientific Chemicals
J64442.M^ |
1 mg |
81.30 €
1 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15446389
|
Thermo Scientific Chemicals
J64442.#0 |
5 mg | N/A | ||||||
Beschreibung
A potent, cell-permeable, and irreversible inhibitor of caspase-3; also inhibits caspases -6, -7, -8, and -10. Commonly used at concentrations up to 100 -M to examine the role of caspase-3-dependent apoptosis
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
285570-60-7 | |
C21H31ClN4O11 | |
AC-DEVD-CMK; N-Acetyl-Asp-Glu-Val-Asp Chlormethylketon |
Spezifikation
Beige bis Braun | |
Ein potenter, zelldurchlässiger und irreversibler Inhibitor von Caspase-3; hemmt auch Caspasen -6, -7, -8 und -10. Wird häufig in Konzentrationen bis 100 →m verwendet, um die Rolle der Caspase-3-abhängigen Apoptose zu untersuchen | |
C21H31ClN4O11 | |
AC-DEVD-CMK; N-Acetyl-Asp-Glu-Val-Asp Chlormethylketon | |
Pulver | |
CC(C)C(NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(C)=O)C(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)CCl | |
550.95 |
-30°bis -10 °C | |
285570-60-7 | |
550,94 | |
Löslich in DMSO | |
ATNOUPFYBMVFLD-UHFFFAOYNA-N | |
3-{2-[4-carboxy-2-(3-carboxy-2-acetamidopropanamido)butanamido]-3-methylbutanamido}-5-chloro-4-oxopentanoic acid |
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Store at -20°C