Learn More
Invitrogen™ CaspGLOW™ Fluorescein Active Caspase-3 Staining Kit
Click to view available options
:
CaspGLOW Fluorescein-Aktiv-Caspase-3-Färbekit
Beschreibung
Beinhaltet
- FITC-DEVD-FMK
- Waschpuffer
- Z-VAD-FMK
- Verwendet den spezifischen Inhibitor für Caspase-3, DEVD-FMK, der direkt mit FITC (Fluoresceinisothiocyanat) für das Nachweissystem konjugiert ist
- Dieses Reagenz ist zelldurchlässig, nicht toxisch und bindet irreversibel an das aktive Enzym
Spezifikation
Spezifikation
Menge | 100 tests |
Format | Kit |
Produkttyp | Färbekit |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Durchflusszytometrie |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Fluoreszenzmikroskop, Durchflusszytometer |