Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cathepsin B IV-Hemmer
Marke: Thermo Scientific Chemicals J64737.M^
Menge | 1 mg |
---|
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Ein zelldurchlässiges Analogon von CA-074, das als irreversibler Inhibitor intrazellulärer Cathepsin B dient.
Chemische Identifikatoren
147859-80-1 | |
C19H31N3O6 | |
CA-074 ME; (L-3-trans-(Propylcarbamyl)oxiran-2-carbonyl)-L-isoleucyl-L-prolin-methylester |
Spezifikation
1 mg | |
-30°C to -10°C | |
147859-80-1 | |
397,46g/mol | |
Löslich in DMSO | |
Pulver | |
CCCNC(=O)C1OC1C(=O)NC(C(C)CC)C(=O)N1CCCC1C(=O)OC | |
397.47 |
Weiß | |
Ein zelldurchlässiges Analogon von CA-074, das als irreversibler Inhibitor intrazellulärer Cathepsin B dient. | |
C19H31N3O6 | |
CA-074 ME; (L-3-trans-(Propylcarbamyl)oxiran-2-carbonyl)-L-isoleucyl-L-prolin-methylester | |
Signaltransduktionsreagenz | |
XGWSRLSPWIEMLQ-UHFFFAOYNA-N | |
methyl 1-(3-methyl-2-{[3-(propylcarbamoyl)oxiran-2-yl]formamido}pentanoyl)pyrrolidine-2-carboxylate |