Learn More
CBZ-L-Serin Methyleester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4228491 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1676-81-9
Summenformel C12H15NO5
Molekulargewicht (g/mol) 253.25
MDL-Nummer MFCD00077039
InChI-Schlüssel CINAUOAOVQPWIB-UHFFFAOYNA-N
Synonym z-ser-ome, n-cbz-l-serine methyl ester, cbz-ser-ome, n-carbobenzoxy-l-serine methyl ester, z-l-serine methyl ester, cbz-l-serine methyl ester, n-z-l-serine methyl ester, s-methyl 2-benzyloxy carbonyl amino-3-hydroxypropanoate, n-carbobenzyloxy-l-serine methyl ester, d-n-cbz-serine methyl ester
PubChem CID 6999535
IUPAC-Name Methyl-(2S)-3-hydroxy-2-(phenylmethoxycarbonylamino)propanoat
SMILES COC(=O)C(CO)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CBZ-L-Serine methyl ester
Farbe Gelb
Siedepunkt 170°C (0.1 mmHg)
Flammpunkt 113°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Spezifische Drehung -13.5
Formelmasse 253.26
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit oder Feststoff