Learn More
HUBER CC-505, Kälte-Wärme Bad- und Umwälzthermostat
Kälte-Badumwälzthermostate eignen sich zur Temperierung von extern angeschlossenen Anwendungen und zur Temperierung von Objekten direkt im Thermostatenbad. Typische Anwendungen sind externe, geschlossene Verbraucher: Photometer, Refraktometer, Viskosimeter, doppelwandige Reaktionsgefäße, Autoklaven.
Marke:  HUBER 2044.0001.01
Artikelnummer. 13331499
  • N.V. / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
CC-505 mit Steuerung „Pilot ONE“
  • Kältethermostat
  • Temperaturbereich: -50°bis 200 °C
  • Kühlkapazität (20 °C): 1,2kW
  • Kühlkapazität (0 °C): 1kW
  • Kühlkapazität (-40 °C): 0,15kW
  • Heizleistung: 1,3 bis 1,6 kW
  • Druckpumpe, max.: 25 l/min/0,7 bar
  • Ansaugpumpe, max.: 18,5 l/min/0,4 bar
  • Pumpenverbindung: M16 x 1 Stecker
  • Stromversorgung: 220-240 V 1∼/2∼ 50/60 Hz
Spezifikation
Spezifikation
100°C bei 1,2 kW, 20°C bei 1,2 kW, 0°C bei 1°CkW, bis 20°C bei 0,6°CkW, bis 40°C (bei 0,15 kW)
-50 °C bis +200 °C
TFT Touchscreen Display , E-grade Fuction, Integrated Programmer, USB Inferance, Ethernet Inferance, RS232 inferance, Plug and play control technology, Compatible with spycontrol,Easy control operating concept, Protection safety fuction, Natural refrigerant
CC-505
3/FL
3 Jahre für abnehmbare (Plug & Play) elektronische Steuerungen, 2 Jahre für kältetechnische Komponenten, 1 Jahr für mechanische und elektrische Komponenten
764 mm
220/240 V
Zirkulation
TFT
1,3 - 1,6 kW
25 l/min ; 0.7 bar Druck, 18,5 l/min ; 0.4 bar Absaugung
±0,02 °C
410 mm
65 kg
50/60 Hz